주요 문서
CIAH9884F755
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Thalidomide-O-amido-PEG2-C2-NH2 (hydrochloride)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
498.92
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethyl)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C21H26N4O8.ClH/c22-6-8-31-10-11-32-9-7-23-17(27)12-33-15-3-1-2-13-18(15)21(30)25(20(13)29)14-4-5-16(26)24-19(14)28;/h1-3,14H,4-12,22H2,(H,23,27)(H,24,26,28);1H
InChI key
CPJQBYYTYFGXKD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/2376990-30-4.html
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0120478.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)