주요 문서
CIAH987F43AC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Bromo-4-(4-chlorothiophen-2-yl)thiazol-2-amine (Avatrombopag Impurity)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩191,600
250 MG
₩204,900
Vendor SKU: CS-0377234-100MG
₩191,600
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩191,600
250 MG
₩204,900
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
295.61
Vendor SKU: CS-0377234-100MG
₩191,600
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
bp
424.9+-40.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
5-bromo-4-(4-chlorothiophen-2-yl)thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2S2/c8-6-5(11-7(10)13-6)4-1-3(9)2-12-4/h1-2H,(H2,10,11)
InChI key
NDDIDWDEBBDFIE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/2161380-87-4.html
Boiling point
424.9+-40.0 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0377234.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)