주요 문서
CIAH987F4396
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩336,700
250 MG
₩426,700
Vendor SKU: CS-0376439-100MG
₩336,700
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩336,700
250 MG
₩426,700
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.59
MDL number:
Vendor SKU: CS-0376439-100MG
₩336,700
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
Iupac Name
3-chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O2/c9-7-5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)10-11-7/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
RQKVYMZENPQZMX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1031417-73-8.html
픽토그램
Signal Word
Warning
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0376439.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)