주요 문서
CIAH987F3EEA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩258,300
250 MG
₩363,400
Vendor SKU: CS-0204039-100MG
₩258,300
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩258,300
250 MG
₩363,400
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.26
MDL number:
Vendor SKU: CS-0204039-100MG
₩258,300
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
Iupac Name
ethyl 4-fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9FO2S/c1-2-14-11(13)10-6-7-8(12)4-3-5-9(7)15-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
USSMJZAKIJQMRE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1263280-02-9.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0204039.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)