주요 문서
CIAH987F3786
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
bp
319.1+-11.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c12-6-1-2-9-3-4-11-10(8-9)5-7-13-11/h3-4,8,12H,1-2,5-7H2
InChI key
MEJDXNJLYVQVEZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/217483-06-2.html
Boiling point
319.1+-11.0 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0167312.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)