주요 문서
CIAH987F1EEB
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
305.4+-15.0 C at 760 mmHg
mp
104-105 C
Iupac Name
1-phenyl-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c10-8-6-11-12(7-8)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,10H2
InChI key
ZISOEBMQOZOEOG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1128-53-6.html
Boiling point
305.4+-15.0 C at 760 mmHg
Melting Point
104-105 C
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0096241.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)