주요 문서
CIAH987EF6E1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Thiazol-5-ylmethanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩261,600
250 MG
₩280,000
1 G
₩340,000
5 G
₩845,300
10 G
₩1,375,500
Vendor SKU: CS-W008986-100MG
₩261,600
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩261,600
250 MG
₩280,000
1 G
₩340,000
5 G
₩845,300
10 G
₩1,375,500
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
114.17
MDL number:
Vendor SKU: CS-W008986-100MG
₩261,600
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
bp
220.6C at 760 mmHg
Iupac Name
1,3-thiazol-5-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C4H6N2S/c5-1-4-2-6-3-7-4/h2-3H,1,5H2
InChI key
XDNQVUAKCAPBIG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C, protect from light
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/161805-76-1.html
Flash Point
87.2C
Boiling point
220.6C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W008986.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)