주요 문서
CIAH987EDCBF
ChemScene LLC (Preferred Partner)
n,n-Dimethyl-2-(2-methylphenoxy)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-(2-methylphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-9-6-4-5-7-10(9)14-8-11(13)12(2)3/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI key
QTVILMLWBQTJNT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/29239-56-3.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0263290.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)