주요 문서
CIAH987EDC85
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Amino-n-[2-(dimethylamino)ethyl]benzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩633,500
250 MG
₩830,300
500 MG
₩1,202,100
1 G
₩1,490,600
2.5 G
₩2,746,200
Vendor SKU: CS-0233991-100MG
₩633,500
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩633,500
250 MG
₩830,300
500 MG
₩1,202,100
1 G
₩1,490,600
2.5 G
₩2,746,200
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.33
MDL number:
Vendor SKU: CS-0233991-100MG
₩633,500
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
Iupac Name
3-amino-N-[2-(dimethylamino)ethyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H17N3O2S/c1-13(2)7-6-12-16(14,15)10-5-3-4-9(11)8-10/h3-5,8,12H,6-7,11H2,1-2H3
InChI key
YVGOHSSSSROEQY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Oil
Product Link
https://www.chemscene.com/837421-90-6.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0233991.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)