주요 문서
CIAH987EDBB7
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩223,400
250 MG
₩260,000
1 G
₩410,100
5 G
₩1,008,800
Vendor SKU: CS-0197741-100MG
₩223,400
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩223,400
250 MG
₩260,000
1 G
₩410,100
5 G
₩1,008,800
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.45
MDL number:
Vendor SKU: CS-0197741-100MG
₩223,400
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrClFN/c8-5-2-1-4(3-11)6(9)7(5)10/h1-2H
InChI key
IURYJYBRHJJICY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1427439-32-4.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0197741.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)