주요 문서
CIAH987ED06C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Methyl-3H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazole-7-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.14
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazole-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N4O2/c1-3-8-5-4(6(11)12)2-7-10(5)9-3/h2,8-9H,1H2,(H,11,12)
InChI key
SHZJWSJLZWTEGR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/208772-67-2.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0119435.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)