주요 문서
CIAH987ECDDE
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(2,2'-Bipyridine)bis(2-phenylpyridinato)iridium(III) Hexafluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩265,000
Vendor SKU: CS-0105686-100MG
₩265,000
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩265,000
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
801.75
MDL number:
Vendor SKU: CS-0105686-100MG
₩265,000
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
Inchi Code
1S/2C11H8N.C10H8N2.F6P.Ir/c2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;1-7(2,3,4,5)6;/h2*1-6,8-9H;1-8H;;/q;;;-1;+5
InChI key
CQWXPOMVNLJTOR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light, stored under nitrogen
Salt Data
Phosphate
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/106294-60-4.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0105686.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)