주요 문서
CIAH987EC2E1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Meso-tetrakis(4-aminophenyl)porphyrin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩206,600
1 G
₩361,700
5 G
₩783,600
10 G
₩1,383,900
25 G
₩2,836,300
Vendor SKU: CS-0085620-100MG
₩206,600
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩206,600
1 G
₩361,700
5 G
₩783,600
10 G
₩1,383,900
25 G
₩2,836,300
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
674.81
MDL number:
Vendor SKU: CS-0085620-100MG
₩206,600
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
Iupac Name
4-[7,12,17-tris(4-aminophenyl)-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1~3,6~.1~8,11~.1~13,16~]tetracosa-1,3(24),4,6,8,10,12,14,16(22),17,19-undecaen-2-yl]phenylamine
Inchi Code
1S/C44H34N8/c45-29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(49-33)42(26-3-11-30(46)12-4-26)37-21-23-39(51-37)44(28-7-15-32(48)16-8-28)40-24-22-38(52-40)43(36-20-18-34(41)50-36)27-5-13-31(47)14-6-27/h1-24,49,52H,45-48H2/b41-33-,41-34?,42-35-,42-37?,43-36-,43-38?,44-39-,44-40?
InChI key
REPFNYFEIOZRLM-VQHGFYMWSA-N
저장 온도
4C, protect from light, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/22112-84-1.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0085620.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)