주요 문서
CIAH987EC0E7
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Chloro-N-ethylpyrimidin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩221,600
Vendor SKU: CS-0070800-250MG
₩221,600
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩221,600
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.6
MDL number:
Vendor SKU: CS-0070800-250MG
₩221,600
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
bp
269 C at 760 mmHg
Iupac Name
4-chloro-N-ethyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-2-8-6-9-4-3-5(7)10-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
NLTLKKYLBRQLGL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C, sealed storage, away from moisture and light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/86575-65-7.html
Boiling point
269 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0070800.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)