주요 문서
CIAH987EBF0C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩298,300
250 MG
₩373,400
Vendor SKU: CS-0061254-100MG
₩298,300
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩298,300
250 MG
₩373,400
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.18
MDL number:
Vendor SKU: CS-0061254-100MG
₩298,300
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
알림 받기
해당 상품이 배송 준비 완료되면, 이메일로 알려드립니다.
Iupac Name
6-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-5-4-7(9)6-2-3-10-8(6)11-5/h2-4H,1H3,(H3,9,10,11)
InChI key
LNLFPJVXLOPHDJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1000340-60-2.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0061254.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)