주요 문서
CIAH987EBD5E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Bromo-4-fluoropyrimidin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.99
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-4-fluoropyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C4H3BrFN3/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H,(H2,7,8,9)
InChI key
MKCTYOVICGMHBJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/1360552-57-3.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)