주요 문서
CIAH987EBAEA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 3-methylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-methylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-5-9-4-3-7(6)8(10)11-2;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI key
LIBNHIYBEVBSKI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1797255-52-7.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0049072.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)