주요 문서
CIAH987EB8B6
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩278,300
5 G
₩496,800
Vendor SKU: CS-0044446-1G
₩278,300
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
1 G
₩278,300
5 G
₩496,800
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.06
MDL number:
Vendor SKU: CS-0044446-1G
₩278,300
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
bp
470.9C at 760 mmHg
Iupac Name
3-bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2/c10-7-4-11-8-3-5(9(12)13)1-2-6(7)8/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI key
XZNVEIYDUGPMCS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C, sealed storage, away from moisture
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/219508-19-7.html
Boiling point
470.9C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0044446.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)