주요 문서
CH6447917933
Chem Impex International, Inc.
2-Amino-2-[4-(methylthio)phenyl]ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-amino-2-[4-(methylsulfanyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NOS/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(10)6-11/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3
InChI key
SISQHIHFZXIWAT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-amino-2-4-methylthio-phenyl-ethanol/19479?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-amino-2-4-methylthio-phenyl-ethanol/19479?cid=0
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)