주요 문서
CH6371385782
Chem Impex International, Inc.
3-[4-(Trifluoromethyl)Phenyl] Thiomorpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiomorpholine
Inchi Code
1S/C11H12F3NS/c12-11(13,14)9-3-1-8(2-4-9)10-7-16-6-5-15-10/h1-4,10,15H,5-7H2
InChI key
MPLQHRJLTSFLIN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-4-trifluoromethyl-phenyl-thiomorpholine/14089?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-4-trifluoromethyl-phenyl-thiomorpholine/14089?cid=0
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)