콘텐츠로 건너뛰기
We are planning system maintenance on January 25, 2025, from 1:00 PM to 4:00 PM CST. This will impact both web and offline transactions, including online orders, quotes, price and availability checks, and order status inquiries. We apologize for any inconvenience.
Merck
모든 사진(1)
주요 문서
C12H94457AD0
Chemcia Scientific, LLC
3-Nitro-1,4-dihydro-pyrrolo[3,2-b]pyridin-5-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.13
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-nitro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-5-ol
Inchi Code
1S/C7H5N3O3/c11-6-2-1-4-7(9-6)5(3-8-4)10(12)13/h1-3,8H,(H,9,11)
InChI key
YFXFZKDCDNZHLV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13457
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13457
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)