주요 문서
C12H774CD815
Chemcia Scientific, LLC
7-Bromo-2-methyl-3H-benzoimidazole-5-carboxylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
269.1
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-bromo-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-5-12-8-4-6(10(14)15-2)3-7(11)9(8)13-5/h3-4H,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
SIJZVASUNWXDEQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10613
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10613
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)