주요 문서
C12H580D88D3
Chemcia Scientific, LLC
3-Amino-2,4-dibromo-6-chloro-benzoic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
343.4
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-amino-2,4-dibromo-6-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6Br2ClNO2/c1-14-8(13)5-4(11)2-3(9)7(12)6(5)10/h2H,12H2,1H3
InChI key
DJKGCPPEJRZBKL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Red Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=15733
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=15733
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)