주요 문서
C12H316CF525
Chemcia Scientific, LLC
2-Iodo-3-methoxy-6-nitro-phenylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
294.05
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-iodo-3-methoxy-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7IN2O3/c1-13-5-3-2-4(10(11)12)7(9)6(5)8/h2-3H,9H2,1H3
InChI key
YEAWOLSTRUGVPW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10769
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10769
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)