주요 문서
C12H316CF128
Chemcia Scientific, LLC
2-Amino-4-methoxy-nicotinic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-amino-4-methoxynicotinate
Inchi Code
1S/C8H10N2O3/c1-12-5-3-4-10-7(9)6(5)8(11)13-2/h3-4H,1-2H3,(H2,9,10)
InChI key
VIEWQOMIQYTQEN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6726
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6726
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)