주요 문서
C12H316CF094
Chemcia Scientific, LLC
5-Fluoro-imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5FN2.ClH/c8-6-2-1-3-7-9-4-5-10(6)7;/h1-5H;1H
InChI key
ZKQIOSYZRVPCKZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6399
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6399
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)