주요 문서
C12H316CEFB6
Chemcia Scientific, LLC
6-Bromo-quinazoline-2,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-2,4-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C8H7BrN4/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(10)13-8(11)12-6/h1-3H,(H4,10,11,12,13)
InChI key
UECFPEVPPFMFOS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5791
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5791
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)