주요 문서
C12H316CE6CA
Chemcia Scientific, LLC
2-Hydroxy-nicotinonitrile hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.02
MDL number:
Iupac Name
2-hydroxynicotinonitrile hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H4N2O.BrH/c7-4-5-2-1-3-8-6(5)9;/h1-3H,(H,8,9);1H
InChI key
MDSVUBUAJQPWFR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
0-5C
Salt Data
HBr
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1940
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1940
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)