주요 문서
CH4H9802A4CC
ChemBridge Corporation
1H-imidazo[1,2-b]pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
107.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1H-imidazo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C5H5N3/c1-2-7-8-4-3-6-5(1)8/h1-4,6H
InChI key
SPMVOOSTCPEXEO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4069068
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4069068_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)