주요 문서
CH4458379370
ChemBridge Corporation
2-hydrazino-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-hydrazineyl-4-(2-(trifluoromethyl)phenyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H9F3N4/c12-11(13,14)8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-16-10(17-9)18-15/h1-6H,15H2,(H,16,17,18)
InChI key
XSYKWRVOVGOZMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045160
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045160_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)