Iupac Name
N-[(3-methyl-2-thienyl)methyl]cyclopentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NS.ClH/c1-9-6-7-13-11(9)8-12-10-4-2-3-5-10;/h6-7,10,12H,2-5,8H2,1H3;1H
InChI key
NEGXMGSRTOTWMP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071000
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071000_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: