주요 문서
CH4424852136
ChemBridge Corporation
2-[(2-methylbenzyl)amino]-1-butanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.75
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-[(2-methylbenzyl)amino]-1-butanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19NO.ClH/c1-3-12(9-14)13-8-11-7-5-4-6-10(11)2;/h4-7,12-14H,3,8-9H2,1-2H3;1H
InChI key
WKSUDYYSTHSDTB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070965
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070965_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)