주요 문서
CH4424851911
ChemBridge Corporation
N-benzyl-1-cyclohexylmethanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.79
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(cyclohexylmethyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21N.ClH/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14;/h1,3-4,7-8,14-15H,2,5-6,9-12H2;1H
InChI key
LMZVALKSTZVWRX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6614177
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6614177_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)