주요 문서
CH4424851880
ChemBridge Corporation
N-(3-methylbenzyl)cyclohexanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.79
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(3-methylbenzyl)cyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21N.ClH/c1-12-6-5-7-13(10-12)11-15-14-8-3-2-4-9-14;/h5-7,10,14-15H,2-4,8-9,11H2,1H3;1H
InChI key
FAHRAKVAWLWOQF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6588030
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6588030_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)