주요 문서
CH4424851527
ChemBridge Corporation
N-[(4-methoxy-1-naphthyl)methyl]cyclopentanamine hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
336.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-[(4-methoxy-1-naphthyl)methyl]cyclopentanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C17H21NO.BrH/c1-19-17-11-10-13(12-18-14-6-2-3-7-14)15-8-4-5-9-16(15)17;/h4-5,8-11,14,18H,2-3,6-7,12H2,1H3;1H
InChI key
AODFQDUIIYUYTC-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5533277
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5533277_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)