주요 문서
CH4424851217
ChemBridge Corporation
[1-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)ethyl]methylamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)-N-methylethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2S.2ClH/c1-5(9-4)8-6(2)11-7(3)10-8;;/h5,9H,1-4H3;2*1H
InChI key
PTDFIVFSTWDCFH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4102469
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4102469_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)