주요 문서
CH4424851124
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-methyl(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2S.2ClH/c1-12-7-10-8-14-11(13-10)9-5-3-2-4-6-9;;/h2-6,8,12H,7H2,1H3;2*1H
InChI key
RYIBGXVVFRKUPL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4101066
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4101066_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)