주요 문서
CH4424847894
ChemBridge Corporation
8-(1-pyrrolidinyl)-5-quinolinamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
8-(pyrrolidin-1-yl)quinolin-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15N3.2ClH/c14-11-5-6-12(16-8-1-2-9-16)13-10(11)4-3-7-15-13;;/h3-7H,1-2,8-9,14H2;2*1H
InChI key
CBXSFRULRPGDPQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030932
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030932_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)