Iupac Name
3-amino-N,N,2-trimethylbenzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.ClH/c1-7-8(10(13)12(2)3)5-4-6-9(7)11;/h4-6H,11H2,1-3H3;1H
InChI key
WITPJOZTGZZYAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031557
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031557_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: