주요 문서
CH4424846815
ChemBridge Corporation
{[1-(ethoxymethyl)cyclopropyl]methyl}amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[1-(ethoxymethyl)cyclopropyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-2-9-6-7(5-8)3-4-7;/h2-6,8H2,1H3;1H
InChI key
MXNCTFVHFJINEN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028633
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028633_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)