주요 문서
CH4424845639
ChemBridge Corporation
1H-indole-3-carboximidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1H-indole-3-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3.ClH/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,12H,(H3,10,11);1H
InChI key
RLXPLXWLSDFGQW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4009743
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4009743_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)