주요 문서
CH4424845153
ChemBridge Corporation
[(5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8FN3.2ClH/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-8(4-10)11-6;;/h1-3H,4,10H2,(H,11,12);2*1H
InChI key
BNAYMHMLRWAORU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002683
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002683_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)