주요 문서
CH4424844899
ChemBridge Corporation
(4-methyl-2-thienyl)boronic acid tetrahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
214.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4-methylthiophen-2-yl)boronic acid tetrahydrate
Inchi Code
1S/C5H7BO2S.4H2O/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4;;;;/h2-3,7-8H,1H3;4*1H2
InChI key
JCBPXUHBGVRJCV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C
Salt Data
4H2O
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3200981
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3200981_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)