주요 문서
CH4415172920
ChemBridge Corporation
3-isobutylmorpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-isobutylmorpholine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-7(2)5-8-6-10-4-3-9-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI key
INIRYZSIQPENMR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087891
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087891_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)