주요 문서
CH4415172805
ChemBridge Corporation
[3-(5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)propyl]amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.68
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FN3.ClH/c11-7-3-4-8-9(6-7)14-10(13-8)2-1-5-12;/h3-4,6H,1-2,5,12H2,(H,13,14);1H
InChI key
QOCFMCCFTBFEDI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087771
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087771_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)