주요 문서
CH4321848839
ChemBridge Corporation
1-propyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-propyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClN2O2S/c1-2-3-9-5-6(4-8-9)12(7,10)11/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
JHAMFGLLNGMTHE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4044191
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4044191_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)