주요 문서
CH4312834591
ChemBridge Corporation
3-(1H-imidazol-1-yl)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(1H-imidazol-1-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-6(4-7(10)11)9-3-2-8-5-9/h2-3,5-6H,4H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
HLJDXGSNNOEKJD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032892
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032892_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)