주요 문서
CH4309656555
ChemBridge Corporation
benzyl(methyl)sulfamoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.69
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
benzyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2S/c1-10(13(9,11)12)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
VURHMMRCYKRHOT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026545
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026545_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)