Iupac Name
4,5-dihydronaphtho[1,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H10O2S/c14-13(15)11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12(9)16-11/h1-4,7H,5-6H2,(H,14,15)
InChI key
IGBRCZHGFVMFCR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3005391
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3005391_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: