주요 문서
CH4238556565
ChemBridge Corporation
3-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10N4/c1-13-6-11-12-9(13)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6H,10H2,1H3
InChI key
YSSZZGGTNQQAPU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002806
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002806_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)